Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99,7 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Marke: MP Biomedicals 0215177805
36.46 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
1-Octansulfonsäure, Natriumsalz, Monohydrat | |
Kristallpulver | |
Weiß |
Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) | |
5 g |