Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, HPLC-Qualität, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Beschreibung
- Für die Ionenpaar-Chromatographie basischer Verbindungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Octansulfonsäure-Natriumsalz |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 1 l = 0.00 kg |
IUPAC-Name | Natrium;octanat-1-sulfonat |
Formelmasse | 216.27 |
Güte | HPLC |