Learn More
1-Nitro-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422828
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-75-6
Summenformel C8H3F6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 259.11
MDL-Nummer MFCD00000384
InChI-Schlüssel GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
PubChem CID 67603
IUPAC-Name 1-nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dichte 1.535
Siedepunkt 75°C to 76°C (11 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 5 g
Beilstein 1998251
Formelmasse 259.11
Reinheit (%) ≥97%