Learn More
1-Methylpyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450258
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1-Methylpyrrolidine is a methylated pyrollidine and is involved as an essential part of the structure of cefipime. It is also an active component of cigarette smoke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpyrrolidin ist ein methyliertes Pyrollidin und als wesentlicher Bestandteil an der Struktur des Cefepim beteiligt. Es ist auch ein aktiver Bestandteil von Zigarettenrauch.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-94-5
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00003173
InChI-Schlüssel AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpyrrolidine, methylpyrrolidine, n-methyltetrahydropyrrole, pyrrolidine, 1-methyl, n-methyl pyrrolidine, 1-methyl-pyrrolidine, pyrrolidine, n-methyl, unii-06509tzu6c, methyl pyrrolidine
PubChem CID 8454
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin
SMILES CN1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpyrrolidine
Schmelzpunkt °C to 90°C
Dichte 0.819
Siedepunkt 80°C to 81°C
Flammpunkt -18°C (0°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Brechungsindex 1.4247
Menge 100 g
UN-Nummer UN3286
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 98%