Learn More
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol |
CAS | 318469-22-6 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H11F3N2O2 |
MDL-Nummer | MFCD00172652 |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methanol, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolylmethanol, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-4-pyrazolyl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole |