Learn More
1-Methyl-4-(4-piperidinyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used both as a reagent and building block in several synthetic applications. As intermediate. As an excellent catalyst for many condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird sowohl als Reagenz als auch als Baustein in mehreren synthetischen Anwendungen verwendet. Als Zwischenprodukt. Als hervorragender Katalysator für viele Kondensationsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser, Feuchtigkeit und Säuren fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Gekühlt (2-4 ° C).
Wird sowohl als Reagenz als auch als Baustein in mehreren synthetischen Anwendungen verwendet. Als Zwischenprodukt. Als hervorragender Katalysator für viele Kondensationsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft, Wasser, Feuchtigkeit und Säuren fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Gekühlt (2-4 ° C).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine |
Schmelzpunkt | 53°C to 56°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazin |
Formelmasse | 183.3 |
Reinheit (%) | 98% |