Learn More
1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.26 |
Reinheit (%) | 97% |