Learn More
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380647
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 871825-56-8
Summenformel C9H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
MDL-Nummer MFCD08271954
InChI-Schlüssel YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 20109897
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Thiophen-2-ylpyrazol-3-Carbonsäure
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 97%