Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-Pyrrolidinon |
Schmelzpunkt | -24 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 350 nm, max. 0.10 bei 325 nm, max. 0.50 bei 300 nm, max. 1.0 bei 285 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 1.028 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 204 °C |
Menge | 2.5 l |
Flammpunkt | 91 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Methyl-2-pyrrolidone