Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303706
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-36-9
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.106
MDL-Nummer MFCD00144943
InChI-Schlüssel UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole
Siedepunkt 127°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Pungent
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105207
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) ≥97%