Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10368493
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 84547-60-4
Summenformel C5H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.558
MDL-Nummer MFCD03419367
InChI-Schlüssel JCZIPPIUHKRMOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, 1-methyl-3-pyrazolecarbonyl chloride, art-chem-bb b006627, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 12845045
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-Carbonylchlorid
SMILES CN1C=CC(=N1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 97%