Learn More
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-methanol, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 112.13 |
Reinheit (%) | 97% |