Learn More
1-Methyl-1H-indol-7-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787495
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 167479-16-5
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD09879957
InChI-Schlüssel DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18388362
IUPAC-Name 1-Methylindol-7-Carbonsäure
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%