Learn More
1-Methyl-1H-Indazol-3-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127902
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 4002-83-9
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD08060478
InChI-Schlüssel KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
PubChem CID 7164545
IUPAC-Name 1-Methylindazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%