Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 161.16 |
Reinheit (%) | 97% |