Learn More
1-Methyl-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364955
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6086-21-1
Summenformel C3H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 83.09
MDL-Nummer MFCD01076192
InChI-Schlüssel MWZDIEIXRBWPLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 1-methyl, 1-methyl,-1,2,4-triazole, 1-methyl-1h-1,2,4 triazole, pubchem22534, acmc-1avow, ksc495k1j
PubChem CID 22459
SMILES CN1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 177°C to 178°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.4705
Menge 1 g
Beilstein 106245
IUPAC-Name 1-Methyl-1,2,4-Triazol
Formelmasse 83.1
Reinheit (%) 99%