Learn More
1-Isopropyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Isopropyl-4-piperidone |
Dichte | 0.95 |
Siedepunkt | 100°C to 101°C (27 mmHg) |
Brechungsindex | 1.4655 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 107857 |
Formelmasse | 141.22 |
Reinheit (%) | 99% |