Learn More
1-Iodpentan, 98 %, mit Kupfer stechen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425676
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodopentan (Pentyljodid) wurde bei der Herstellung von 1-Pentylradikal durch Schockerwärmung verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem dunklen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-17-1
Summenformel C5H11I
Molekulargewicht (g/mol) 198.047
MDL-Nummer MFCD00001100
InChI-Schlüssel BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
PubChem CID 12335
IUPAC-Name 1-Iodopentan
SMILES CCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodopentane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -86°C
Dichte 1.515
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)4I
Brechungsindex 1.495
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730982
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodopentane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Iodopentane