Learn More
1-Iodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Iodobutane was used in the synthesis of S-alkylated 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol. Used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Iodbutan wurde bei der Synthese von S-alkyliertem 5-(2-,3- und 4-Methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-thiol verwendet. Es wird für eine Vielzahl von medizinischen und industriellen Produkten wie Antiseptika und Desinfektionsmittel sowie für Produkte für die menschliche und tierische Ernährung, pharmazeutische Zwischenprodukte und Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen (LCD) verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern und von unverträglichen Stoffen wie starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodobutane |
Namenshinweis | Stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -103°C |
Dichte | 1.616 |
Siedepunkt | 129°C to 131°C |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99%, Stabilized with Copper |
Strukturformel | CH3(CH2)3I |
Brechungsindex | 1.499 |
Menge | 500 g |