Learn More
1-Iod-3-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427224
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-00-1
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.007
MDL-Nummer MFCD00007218
InChI-Schlüssel CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodonitrobenzene, m-iodonitrobenzene, benzene, 1-iodo-3-nitro, 3-nitroiodobenzene, meta-iodonitrobenzene, 3-i-nitrobenzene, iodo-3-nitrobenzene, meta-nitroiodobenzene, 1-iodo-3-nitro-benzene, 3-nitro-iodobenzen
PubChem CID 12574
ChEBI CHEBI:67123
IUPAC-Name 1-Iod-3-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-3-nitrobenzene
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 279°C to 280°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 1525167
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 99%