Learn More
1-Iod-2-Methylpropan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494160
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
1-Iodo-2-methylpropane is used as solvents, analytical reagents and organic synthesis of raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
1-Iod-2-Methylpropan wird als Lösungsmittel, analytisches Reagenz und zur organischen Synthese von Rohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Anmerkungen
An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-38-2
Summenformel C4H9I
Molekulargewicht (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001084
InChI-Schlüssel BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC-Name 1-Iod-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-methylpropane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -93°C
Dichte 1.599
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 12°C (53°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
UN-Nummer UN2391
Beilstein 1730927
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5144
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 98%