Learn More
1-Hydroxymethyl-5,5-Dimethylhydantoin, 97 %
Artikelnummer. 11498697
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin wird als Chelator für lichtempfindliche pharmazeutische Wirkstoffe und als Rohstoff für wasserlösliche Polymere verwendet. Kann zudem als Rohstoff für Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel sowie als löslicher Inhibitor für Proteine verwendet werden. Wird als Adjuvans bei der Bleichung von mit Lebensmitteln in Kontakt kommendem Recyclingpapier und -karton für Lebensmittelverpackungen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-25-6
Summenformel C6H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
MDL-Nummer MFCD00020866
InChI-Schlüssel SIQZJFKTROUNPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin, mdm hydantoin, glycoserve, mdmh, 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, mdm hydantoin van, monomethyloldimethylhydantoin, 1-monomethylol-5,5-dimethylhydantoin, methylol dimethylhydantoin
PubChem CID 67000
IUPAC-Name 1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Menge 25 g
Beilstein 139160
Merck Index 14,4831
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water.
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 97%