Learn More
1-Hydroxyibuprofen, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15947402
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 53949-53-4
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C13H18O3
MDL-Nummer MFCD08275586
Beilstein 22307543
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
Güte Analysenstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) NSAIDS
Physikalische Form Kristallin