Learn More
1-Hydroxyethylethoxypiperazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287490
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13349-82-1
Summenformel C8H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
MDL-Nummer MFCD00074931
InChI-Schlüssel FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
PubChem CID 139436
IUPAC-Name 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol
SMILES C1CN(CCN1)CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 150.0°C (13.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit