Learn More
1-Hydrazinphthalazin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A monoamine oxidase inhibitor1-Hydrazinophthalazine hydrochloride is a non-nucleoside analog that inhibits DNA methylation and reactivates the expression of tumor suppressor genes. It acts as a non-selective MAO-A/B inhibitor and semicarbazide sensitive amine oxidase inhibitor. Further, it serves as an antihypertensive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Hydrazinophhalazin-Hydrochlorid ist ein Monoaminoxidase-Inhibitor sowie ein nicht-nukleosides Analogon, das die DNA-Methylierung hemmt und die Expression von Tumorsuppressorgenen reaktiviert. Es dient als nicht selektiver MAO-A/B-Inhibitor und Semicarbazid-empfindlicher Aminoxidase-Inhibitor. Außerdem dient es als Antihypertensiva.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Bis zu einem gewissen Grad löslich in Diethylether und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼275°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3568329 |
Merck Index | 14,4763 |
Formelmasse | 196.64 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'type03FormHeader'