Learn More
1-Hexin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexyn wird bei der Vorbereitung trizyklischer Isoindolinon-Gerüste durch Hydrozirkonation und Ringschlussmetathese verwendet. Eingesetzt zur Vorbereitung von trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alken-Tetrafluoroborat durch Reaktion mit Thianthren-Kationenradikalen-Tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
1-Hexyn wird bei der Vorbereitung trizyklischer Isoindolinon-Gerüste durch Hydrozirkonation und Ringschlussmetathese verwendet. Eingesetzt zur Vorbereitung von trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alken-Tetrafluoroborat durch Reaktion mit Thianthren-Kationenradikalen-Tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hexyne |
Schmelzpunkt | -132°C |
Dichte | 0.718 |
Siedepunkt | 69°C to 71°C |
Flammpunkt | −21°C (−5°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.399 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 635687 |