Learn More
1-Hexylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400607
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16343-08-1
Summenformel C6H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.994
MDL-Nummer MFCD01074641
InChI-Schlüssel CXSYDLCMCLCOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2
PubChem CID 351064
IUPAC-Name Hexylboronsäure
SMILES B(CCCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexylboronic acid
Schmelzpunkt 85°C to 90°C
Menge 2.5 g
Beilstein 1736080
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 130
Reinheit (%) 97%