Learn More
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaar-Chromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical
421.77 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
1-Hexan-Sulfonsäure, Natriumsalz, 98+ %, Ionenpaarchromatographie, zertifiziert, Fisher Chemical, Menge:100g, CAS:2832-45-3, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C6H13NaO3S, Molekulargewicht:188,217, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300 °C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver Feststoff |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | sodium hexane-1-sulfonate |
Formelmasse | 188.22g/mol |
Güte | Chromatographie |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |