Learn More
(1-Hexadecyl)-pyridiniumchlorid Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495593
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
(1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate is used in a study to assess removal of emulsified oil from oily waste water and removal of emulsified food and mineral oils from waste water. And it is used for detergent-based extraction of membrane-associated enzymes such as alkaline phosphatase, and in extraction of chromium and palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Hexadecyl)pyridiniumchlorid-Monohydrat wird in einer Studie verwendet, um die Entfernung von emulgiertem Öl aus ölhaltigem Abwasser und die Entfernung von emulgierten Lebensmitteln und Mineralölen aus Abwasser zu beurteilen. Und es wird für die detergenzbasierte Extraktion membranassoziierter Enzyme wie alkalischer Phosphatase und für die Extraktion von Chrom und Palladium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6004-24-6
Summenformel C21H40ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 358.01
MDL-Nummer MFCD00149977
InChI-Schlüssel NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-hexadecylpyridin-1-ium chloride hydrate, 1-hexadecylpyridinium chloride monohydrate, hexadecylpyridinium chloride monohydrate, unii-d9om4sk49p, pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate, d9om4sk49p, cetylpyridinii chloridum, sprol tn
PubChem CID 22324
ChEBI CHEBI:3566
SMILES O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCN1C=C[CH+]C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3578606
Merck Index 14,2032
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, chloroform
IUPAC-Name 1-Hexadecylpyridin-1-ium;Chlorid;Hydrat
Formelmasse 358.02 (339.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (1-Hexadecyl)pyridinium chloride monohydrate