Learn More
1-Heptanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409420
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-70-6
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.20
MDL-Nummer MFCD00002986
InChI-Schlüssel BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC-Name Heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanol
Azidität 0.5mg KOH/g max.
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Dichte 0.8219g/mL
Siedepunkt 176.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6OH
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 250 mL
Beilstein 01, 414
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Merck Index 15, 4696
Relative Dichte 0.8219
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.85g/L (100°C). Other solubilities: 5.15g/L water (130°C), soluble in ethanol, ether and usual organic, solvents
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Heptanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.