Learn More
(+/-)-1-Ferrocenylethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436860
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
(±)-1-Ferrocenylethanol is a ligand in titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes (Markovnikov vs. anti-Markovnikov addition). Used as a reactant for single-electron transfer living radical polymerization reactions, preparation of ferrocene-modified thiopyrimidines as anticancer agents, preparation of rersible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent for RAFT polymerization of styrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-1-Ferrocenylethanol ist ein Ligand in titankatalysierter intermolekularer Hydroamination terminaler Alkine (Markovnikov vs. Anti-Markovnikov-Zusatz). Es wird als Reactant zur Ein-Elektronen-Übertragung lebender radikaler Polymerisationsreaktionen, die Vorbereitung ferrocen-modifizierter Thiopyrimidine als Antikrebsmittel, die Vorbereitung von RAFT-Mitteln (Reversible Additions-Fragmentierungs-Kettenübertragung) zur RAFT-Polymerisation von Styrol verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1277-49-2
Summenformel C12H14FeO
Molekulargewicht (g/mol) 230.09
MDL-Nummer MFCD00013752
InChI-Schlüssel KGIBJAFJTDOHBV-LURJTMIESA-N
Synonym 1-Hydroxyethylferrocene; alpha-Methylferrocenemethanol
IUPAC-Name (±)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(O)c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Ferrocenylethanol
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Menge 1 g
Formelmasse 230.09
Reinheit (%) 99%