Learn More
1-Ethynylpyren, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383996
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1-Ethynylpyrene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylpyren wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34993-56-1
Summenformel C18H10
Molekulargewicht (g/mol) 226.28
MDL-Nummer MFCD02093933
InChI-Schlüssel VEBUBSLYGRMOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl pyrene, pyrene, 1-ethynyl, ethynylpyrene, 1-pyrenylethyne, ccris 4256, acmc-20aov2
PubChem CID 154905
IUPAC-Name 1-ethynylpyren
SMILES C#CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylpyrene
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 1 g
Beilstein 2365008
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,dichloromethane and toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 226.28
Reinheit (%) 96%