Learn More
1-Ethynylcyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexylamin wurde bei der Synthese von bicyclischen und tetrazyklischen Verbindungen verwendet. Es wurde auch als Substrat bei der Reaktion einer Reihe von Alkynen mit Quecksilber(II)acetat verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
1-Ethynylcyclohexylamin wurde bei der Synthese von bicyclischen und tetrazyklischen Verbindungen verwendet. Es wurde auch als Substrat bei der Reaktion einer Reihe von Alkynen mit Quecksilber(II)acetat verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethynylcyclohexylamine |
Dichte | 0.913 |
Siedepunkt | 65°C to 66°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 42°C (108°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2734 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Synonym | 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane |
Formelmasse | 123.2 |