Learn More
1-Ethynylcyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexylamin wurde bei der Synthese von bicyclischen und tetrazyklischen Verbindungen verwendet. Es wurde auch als Substrat bei der Reaktion einer Reihe von Alkynen mit Quecksilber(II)acetat verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
1-Ethynylcyclohexylamin wurde bei der Synthese von bicyclischen und tetrazyklischen Verbindungen verwendet. Es wurde auch als Substrat bei der Reaktion einer Reihe von Alkynen mit Quecksilber(II)acetat verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethynylcyclohexylamine |
Dichte | 0.913 |
Siedepunkt | 65°C to 66°C (20 mmHg) |
Flammpunkt | 42°C (108°F) |
Brechungsindex | 1.482 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2734 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Synonym | 1-ethynylcyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 1-ethynyl, cyclohexanamine,1-ethynyl, 1-ethynyl-cyclohexylamine, 1-ethynylcyclohexaneamine, 1-ethynylcyclohexyl amine, 1-ethinyl-cyclohexyl-amine, 1-ethynyl-1-amino-cyclohexane |
Formelmasse | 123.2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Ethynylcyclohexylamine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Ethynylcyclohexylamine