Learn More
1-Ethylchinoliniumiodid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethylquinolinium iodide |
Schmelzpunkt | 156°C to 159°C |
Menge | 100 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 285.13 |
Reinheit (%) | 98% |