Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Ethylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate is an ionic liquid having free form chloride used as an alternative to the corresponding halide salts in metathesis reactions to prepare other ionic liquids including 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate. It is also utilized in the study of layering and shear properties of ionic liquid between nano-films and mica surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat ist eine ionische Flüssigkeit mit freiem Chlorid, das als Alternative zu den entsprechenden Halogenidsalzen in Metathesereaktionen zur Zubereitung anderer ionischer Flüssigkeiten verwendet wird, einschließlich 1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Es wird auch bei der Untersuchung der Schichtungs- und Schereigenschaften ionischer Flüssigkeiten zwischen Nano-Filmen und Glimmeroberflächen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat ist eine ionische Flüssigkeit mit freiem Chlorid, das als Alternative zu den entsprechenden Halogenidsalzen in Metathesereaktionen zur Zubereitung anderer ionischer Flüssigkeiten verwendet wird, einschließlich 1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Es wird auch bei der Untersuchung der Schichtungs- und Schereigenschaften ionischer Flüssigkeiten zwischen Nano-Filmen und Glimmeroberflächen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate |
Schmelzpunkt | <-30°C |
Dichte | 1.24 |
Flammpunkt | 162°C (324°F) |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and alcohol. |
Formelmasse | 236.29 |
Reinheit (%) | 99% |