Learn More
1-Dimethylamino-2-Nitroethylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dimethylamino-2-nitroethylene |
Schmelzpunkt | 101°C to 105°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1903136 |
Formelmasse | 116.12 |
Reinheit (%) | 98% |