Learn More
1-Decin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499103
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decyn wurde zur Stabilisierung von Ruthenium-Nanopartikeln durch Bildung von Ruthenium-Vinyliden-Grenzflächenbindungen verwendet. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lagerung bei -6 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 764-93-2
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.254
MDL-Nummer MFCD00009576
InChI-Schlüssel ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-decyne, decyne, octylacetylene, unii-ulr28gd98q, ulr28gd98q, decine, n-octylacetylene, deca-1-yne, acmc-209p3y
PubChem CID 12997
ChEBI CHEBI:87322
IUPAC-Name Dec-1-yn
SMILES CCCCCCCCC#C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Decyne
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 0.767
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.427
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1236372
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 138.26
Reinheit (%) 98%