Learn More
1-Decin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds. It is also used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Decyn wurde zur Stabilisierung von Ruthenium-Nanopartikeln durch Bildung von Ruthenium-Vinyliden-Grenzflächenbindungen verwendet. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lagerung bei -6 °C.
1-Decyn wurde zur Stabilisierung von Ruthenium-Nanopartikeln durch Bildung von Ruthenium-Vinyliden-Grenzflächenbindungen verwendet. Es wird auch als primäre und sekundäre Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Lagerung bei -6 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Decyne |
Schmelzpunkt | -44°C |
Dichte | 0.767 |
Siedepunkt | 174°C to 176°C |
Flammpunkt | 50°C (122°F) |
Geruch | Petrol-like |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1236372 |