Learn More
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564504
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13419-61-9
Summenformel C10H21NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.32
MDL-Nummer MFCD00007526
InChI-Schlüssel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decane-1-sulfonate, sodium 1-decanesulfonate, 1-decanesulfonic acid sodium salt, 1-decanesulfonic acid, sodium salt, decyl sodium sulfonate, sodium decane-1-sulphonate, ipc-alks-10, n-decylsulfonic acid, sodium salt, 1-decanesulphonic acid, sodium salt, 2-decanesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 2724181
IUPAC-Name Natrium;decan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Decanesulfonic acid, sodium salt
Namenshinweis Anhydrous
Extinktion 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 210nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (150°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9SO3Na
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 244.32
Reinheit (%) 99+%
Güte Ionenpaarchromatographie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1-Decanesulfonic acid, sodium salt