Learn More
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440097
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1021298-67-8
Summenformel C8H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.67
MDL-Nummer MFCD03428576
InChI-Schlüssel WIHDAPMHNYYTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hydrochloride, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone hcl, cyclopropylcarboxylic acid-1-piperazineamide hydrochloride, cyclopropyl piperazinyl ketone, chloride, pubchem19546, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl-piperazine hcl, 1-cyclopropylcarbonyl piperazine hcl salt
PubChem CID 20847955
IUPAC-Name Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon;hydrochlorid
SMILES Cl.O=C(C1CC1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 18312533
Formelmasse 190.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest