Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411398
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59878-57-8
Summenformel C8H15N2O
Molekulargewicht (g/mol) 155.22
MDL-Nummer MFCD06369645
InChI-Schlüssel KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
PubChem CID 2064235
IUPAC-Name Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.087 g/mL
Siedepunkt 120°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit