Learn More
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)-carbodiimid Metho-p-toluenesulfonat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657062
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-17-0
Summenformel C21H33N3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 423.57
MDL-Nummer MFCD00011979
InChI-Schlüssel GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym cme-carbodiimide, morpho cdi, 1-cyclohexyl 3-2-morpholinoethyl carbodiimide methotosylate, 4-2-cyclohexylimino methylene amino ethyl-4-methylmorpholin-4-ium 4-methylbenzenesulfonate, cmc, 1-cyclohexyl-3-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, n-cyclohexyl-n'-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, cmc n-cyclohexyl-n-2-morpholinoethyl carbodiimide metho-p-toluenesulfonate, chm van, 4-5-cyclohexyl-3,5-diazapenta-3,4-dienyl-4-methylmorpholine, 4-methylbenzene sulfonic acid
PubChem CID 17220
IUPAC-Name N'-Cyclohexyl-N-[2-(4-methylmorpholin-4-ium-4-yl)ethyl]methandiimin;4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.C[N+]1(CCN=C=NC2CCCCC2)CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Elementanalytik 94% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 01,181; 11,151
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 423.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.