Learn More
1-Cyanomethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479703
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3010-03-5
MDL-Nummer MFCD00023733
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethylpiperidine
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 210°C
Summenformel C12H9BrClNO3
Brechungsindex 1.466
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
InChI-Schlüssel DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
IUPAC-Name (1-Acetyl-5-brom-4-chlorindol-3-yl)-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 330.56
PubChem CID 76416
Formelmasse 124.19
Reinheit (%) 98%