Learn More
1-Chlorphthalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436260
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlorophthalazin, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als medizinische Isotope verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Empfindlich gegen Wasser, Hitze und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5784-45-2
Summenformel C8H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 164.592
MDL-Nummer MFCD00024141
InChI-Schlüssel UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC-Name 1-Chlorphthalazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazine
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 97%