missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Chlorphthalazin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15433707
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
1-Chlorophthalazin-4-one dient als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2257-69-4
Summenformel C8H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.59
MDL-Nummer MFCD00102192
InChI-Schlüssel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazin-4-one
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-Chlor-2H-Phthalazin-1-on
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'