Learn More
1-Chlorphthalazin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411780
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chlorophthalazin-4-one dient als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-69-4
Summenformel C8H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.59
MDL-Nummer MFCD00102192
InChI-Schlüssel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazin-4-one
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-Chlor-2H-Phthalazin-1-on
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 98%