Learn More
1-Chlor-5-Phenylpentan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392666
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15733-63-8
Summenformel C11H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 182.69
MDL-Nummer MFCD00037118
InChI-Schlüssel UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
PubChem CID 519173
IUPAC-Name 5-Chloropentylbenzol
SMILES ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-5-phenylpentane
Dichte 1.014
Siedepunkt 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Brechungsindex 1.514
Menge 5 g
Beilstein 2355978
Formelmasse 182.7
Reinheit (%) 99%