Learn More
1-Chlor-4-phenylphthalazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475917
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10132-01-1
Summenformel C14H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.69
MDL-Nummer MFCD00524786
InChI-Schlüssel WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Phenylphthalazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Schmelzpunkt 158°C to 159°C
Menge 1 g
Formelmasse 240.69
Reinheit (%) 96%