Learn More
1-Chlor-3-Methyl-2-Buten, 95 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457867
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
1-Chloro-3-methyl-2-butene is used in the synthesis of geraniol. It is also used as an alkylating agent and as a reagent in hyperforin. Further, it is used as an antibiotic to inhibit growth of tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-Methyl-2-buten wird bei der Synthese von Geraniol verwendet. Es wird auch als Alkylanzmittel und als Reagenz in Hyperforin verwendet. Darüber hinaus wird es als Antibiotikum eingesetzt, um das Wachstum von Tumorzellen zu hemmen.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Aceton, Diethylether und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-60-6
Summenformel C5H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 104.577
MDL-Nummer MFCD00000982
InChI-Schlüssel JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3-methyl-2-butene, prenyl chloride, 2-butene, 1-chloro-3-methyl, 3,3-dimethylallyl chloride, 3-methyl-2-butenyl chloride, 3-methylcrotyl chloride, unii-kmt7v9llbr, gamma,gamma-dimethylallyl chloride, kmt7v9llbr, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl chloride
PubChem CID 10429
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Methylbut-2-en
SMILES CC(=CCCl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-methyl-2-butene
Namenshinweis stabilized with potassium carbonate
Dichte 0.928
Siedepunkt 107°C to 109°C
Flammpunkt 13°C (56°F)
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2Cl
Brechungsindex 1.449
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,acetone,diethyl ether and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 104.57
Reinheit (%) 95%